Key Documents
CRM44892
Supelco
Glycerol solution
certified reference material, ASTM® D6584, 500 μg/mL in pyridine
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Número CAS:
Peso molecular:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
product name
Glicerol, certified reference material, 500 μg/mL in pyridine
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D6584
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
500 μg/mL in pyridine
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)