CRM37038
Flumorph
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereoisomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(EZ)-4-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)acryloyl]morpholine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)\C(=C/C(=O)N2CCOCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H22FNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+
chave InChI
BKBSMMUEEAWFRX-NBVRZTHBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)