CRM03333
MGK 264
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
descrição
mixture of isomers
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CN1C(=O)C2[C@H]3C[C@H](C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14?,15?
chave InChI
WLLGXSLBOPFWQV-OTHKPKEBSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
350.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
177 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM03333-100MG | 4065265625395 |