BP889
N-Demethylerythromycin A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DEMA, N-Demethylerythromycin A
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
erythromycin
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C1C(C(OC(C1)C)OC2C(CC(C(=O)C(C(C(C(OC(=O)C(C(C2C)OC3OC(C(C(C3)(OC)C)O)C)C)CC)(O)C)O)C)C)(O)C)O)C
InChI
1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,44)29(40)19(4)26(38)17(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)23(37-11)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-35(9,45-12)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,37,39-41,43-44H,13-16H2,1-12H3
chave InChI
TXOOBKBDBNRQCF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)