Y0000647
Benzophenone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
família API
benzophenone
fabricante/nome comercial
EDQM
pb
305 °C (lit.)
pf
47-51 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente