BP500
Captopril disulfide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1′-[Dithiobis[(2S)-2-methyl-1-oxo-3,1-propanediyl]]bis-L-proline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
captopril
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12?,13+,14+/m1/s1
chave InChI
ZWKRXBCJAUKDCI-KRCVMZOZSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)