Y0001450
Captopril impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[3-(Acetylthio)-(2S)-methylpropionyl]-L-proline, Acetylcaptopril
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
captopril
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)[O-])C(=O)C
InChI
1S/C11H17NO4S/c1-7(6-17-8(2)13)10(14)12-5-3-4-9(12)11(15)16/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)/p-1/t7-,9+/m1/s1
chave InChI
ZNQRGUYIKSRYCI-APPZFPTMSA-M
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)