C0299000
Calcium glucoheptonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Calcium gluceptate, α-D-Glucoheptonic acid calcium salt, D-Glycero-D-glucoheptonic acid calcium salt, Calcium α-D-heptagluconate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium glucoheptonate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O.OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/2C7H14O8.Ca/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;;+2/p-2
chave InChI
FATUQANACHZLRT-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)