Y0000435
Captopril impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S)-1-(2-Methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-Isobutyryl-L-proline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
captopril
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
WKQUFVTUGGLNNO-ZETCQYMHSA-N
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)