BP1278
Ciprofibrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ciprofibrate, 2-[p-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ciprofibrate
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)