Y0000848
Clopamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Clopamide, 4-Chloro-N-(2,6-dimethylpiperidinyl)-3-sulfamoylbenzamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clopamide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1NC(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+
chave InChI
LBXHRAWDUMTPSE-AOOOYVTPSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)