BP1114
Abacavir Impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N6-Cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
abacavir, abacavir
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14)
chave InChI
IYWUSKBMXQERLH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)