BP1026
Phenylacetic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
~4 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 97 °C)
família API
tropicamide, benzylpenicillin, benzathine
Formulário
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
p.e.
265 °C (lit.)
pf
76-78 °C (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)