293849
Phenylacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Phenylacetic acid-α-13C
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
265 °C (lit.)
pf
77-79 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
William M Moe et al.
Environmental science & technology, 52(16), 9311-9319 (2018-07-26)
In situ bioremediation practices that include subsurface addition of fermentable electron donors to stimulate reductive dechlorination by anaerobic bacteria have become widely employed to combat chlorinated solvent contamination in groundwater. At a contaminated site located near Baton Rouge, Louisiana (USA)