Key Documents
96934
Supelco
2,5-Furandicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4O5
Número CAS:
Peso molecular:
156.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
>300 °C
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)