About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
140.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grupo funcional
aldehyde
carboxylic acid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
chave InChI
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
924431-100MG | 4065267409481 |