Documentos Principais
96865
Supelco
4,4′-Dihydroxybiphenyl
analytical standard
Sinônimo(s):
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Beilstein:
1908886
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
280-282 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
chave InChI
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
537.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
281 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)