Key Documents
95929
Supelco
N,N′-Diphenylthiourea
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5NH)2CS
Número CAS:
Peso molecular:
228.31
Beilstein:
644277
Número MDL:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
152-155 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
chave InChI
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)