Documentos Principais
93081
Supelco
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7ClN2 · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
240.66
Beilstein:
8441373
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)