843153
TOYOPEARL® Butyl-650S Bulk Media
phase C4 (butyl), bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Butyl-650S
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43153
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
35 μm
pH operacional
1-13
capacidade
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Strong affinity for water-soluble proteins
- High recovery of mass and activity
- High sample capacity: up to 2-4 times that of gel media
- Fluctuating salt concentrations will not change bed volume
- Mechanical stability to 7kg/cm2 (7 bar/100psi)
- Stable at wide pH range: 2-12
- Clean in place with 0.5M NaOH
- Autoclavable
TOYOPEARL media offer high yield recovery of proteins, using various aqueous eluants. The exclusion limit of 5x106 Da and large pore size, 1000Å, enables these packings to separate very large proteins by a hydrophobic interaction mechanism, without size exclusion effects. Packed as 100mL bottle.
Especificações
forma física
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)