Key Documents
842102
TOYOPEARL® AF-Red-650ML Bulk Media
phase Procion Red HE-3B, 65 μm particle size, bottle of 1 L
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
descrição
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 42102
Extensão da rotulagem
7 μmol/mL ligand density
Parâmetros
≤3 bar pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
Procion Red HE-3B phase
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH
4-9
capacidade
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
técnica de separação
affinity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)