Key Documents
808651
TOYOPEARL® AF-Red-650M
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descrição
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 08651
Extensão da rotulagem
7 μmol/mL ligand density
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
Procion Red HE-3B phase
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH
4-9
capacidade
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
técnica de separação
affinity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)