814475
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
About This Item
Produtos recomendados
descrição
AF-Chelate-650M
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
liquid
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14475
Extensão da rotulagem
25-45 μeq/mL ligand density
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
IDA phase, iminodiacetic acid
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Especificações
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)