Key Documents
814907
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
descrição
Clean In Place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
phase filter (Chelate)
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14907
Extensão da rotulagem
25-45 μeq/mL ligand density
Parâmetros
pressure (max. 3 bar)
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
IDA phase, iminodiacetic acid
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH
2-12
técnica de separação
affinity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl AF-Chelate-650 resin is derivatized with iminodiacetic acid for immobilized metal affinity chromatography or IMAC.IMAC works primarily by binding to histidine and free cysteine containing sequences of proteins or peptides.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)