818761
TSKgel® DEAE-SW (5 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 25 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion H2PO4-
fabricante/nome comercial
Tosoh 18761
Parâmetros
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
130 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 2 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)