Key Documents
S200B05RE
Millipore
Millipore® Frasco de recebimento Stericup®
capacity 500 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
Frasco de recebimento Stericup Quick Release, SC00B05RE
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
polystyrene bottle
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Stericup®
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
Altura
147 mm
capacidade
500 mL
Diâmetro
45 mm
conector
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
compatibilidade
for use with Steritop Filter Units
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este item é uma substituição direta do SC00B05RE
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança com os sistemas de filtração Stericup® e Steritop®.
Os frascos receptores Stericup® incluem uma tampa de vedação com um clique que permite uma aderência segura em condições secas e úmidas. Um indicador de parada táctil confirma que a tampa do frasco receptor está perfeitamente vedada e uma superfície fosca para escrita no frasco receptor permite a rotulagem conveniente das soluções.
Esse frasco receptor Stericup® com uma abertura de 45 mm tem capacidade para 500 mL.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas ao mesmo tempo que maximizam o fluxo e podem ser usados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meios de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Características e benefícios
  • A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas —e uma parada táctil confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
  • A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
  • A tampa de vedação fica apoiada na lateral para evitar risco de contaminação.
  • Os frascos receptores são empilháveis para poupar espaço de armazenamento.
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany