Documentos Principais
818758
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh SP-5PW, 18758
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
TSKgel SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)