Documentos Principais
814451
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, m-aminophenyl boronate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nome do produto
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiais
glass
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 14451
Parâmetros
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
técnica(s)
LPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
m-aminophenyl boronate phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
2-9
capacidade
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Each TSKgel Guardgel Kit contains:
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
  • column holder
  • glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
  • 2 external endfittings
  • 2 caps with M6 threads
  • packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)