807129
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 07129
Extensão da rotulagem
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parâmetros
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
3.0 mL/min flow rate
75 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
150 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)