Key Documents
79187
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25D3H46NO5
Peso molecular:
446.68
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -28.0 to -22.0°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)