Documentos Principais
72818
Supelco
Methylhydroquinone
analytical standard
Sinônimo(s):
Toluhydroquinone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein:
2041489
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
851 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
128-130 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
341.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
172 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)