67488-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware (column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
descrição
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
classe(s) química(is) do analito
proteins
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
~15 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3.4 μm
tamanho de poro
3.4 μm particle size
400 Å
pH operacional
1-8
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
anticorpo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)