Documentos Principais
66976-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel hardware (column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
classe(s) química(is) do analito
peptides
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
2.2% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
cobertura de superfície
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å
Faixa de pH operacional
1-8
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrição geral
BIOshell 160Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)