Documentos Principais
66979-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel hardware (column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
Extensão da rotulagem
2.2% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
cobertura de superfície
2.2 μmol/m2
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å
operating pH range
1-8
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrição geral
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)