63308-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3.0 mm
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L26
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
analito(s) específico(s)
IgG
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
0.6% carbon loading
Parâmetros
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 3.0 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
anticorpo
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.