Documentos Principais
59102-U
Supelco
Column Blank Kit for HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
316L stainless steel
D.I. × D.E. × C
4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Descrição geral
Each column blank kit includes a precision-bore polished 316 stainless steel column blank, two zero dead volume external reducing unions (internal unions with 10 mm I.D. blanks) with nuts and ferrules for 1/16 in. O.D. tubing, and two
2 μm frits.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)