Documentos Principais
58217
Supelco
Column Blank Kit for HPLC
I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
D.I. × D.E. × C
10 mm × 1/2 in. × 25 cm
Descrição geral
Each column blank kit includes a precision-bore polished 316 stainless steel column blank, two zero dead volume external reducing unions (internal unions with 10 mm I.D. blanks) with nuts and ferrules for 1/16 in. O.D. tubing, and two
2 μm frits.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)