58928-U
SUPELCOSIL™ LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
SUPELCOSIL LC-18-S Reversed-Phase Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
11.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Determination of epoxides by high-performance liquid chromatography following derivatization with N,N-diethyldithiocarbamate.: This study discusses the use of SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column for the determination of epoxides in various samples. The research highlights the efficiency of the column in separating epoxide derivatives, showcasing its application in analytical chemistry for accurate and reliable compound analysis. (Dupard-Julien et al., 2007).
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?