Key Documents
58806
Deburring Tool
configured for 1/8 in. tubing
Sinônimo(s):
Dressing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
configured for 1/8 in. tubing
Descrição geral
Deburring tool is an accessory that can be used with 1/8 in. tubing for dressing it without distortion after being smooth-cut using the tubing cutter.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)