Key Documents
58803
Cutting Wheel for TC-10
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descrição
TC-10
embalagem
pkg of 3 ea
Descrição geral
Replacement cutting wheel for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
Nota de rodapé
Replacement cutting wheels for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)