Documentos Principais
58588AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
C × D.I.:
1 cm × 4 mm
tamanho de partícula:
5 μm
Grupo ativo da matriz:
cellobiohydrolase phase
Matriz:
fully porous particle
Nome do produto
CHIRALPAK® CBH HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pk of 2 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cellobiohydrolase phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)