58188AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CHIRALPAK® AGP HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L41
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pk of 2 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
glycoprotein, alpha1- phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)