577421-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1.0% loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl columns are perfectly suitable for the separation of monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights ≤ 500 kDa with alternative selectivity to C4 and C18 column chemistries to ensure maximum resolution.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
577421-U |