Documentos Principais
57661
Conexão em T
bore 0.020 in., 10-32 thread
Sinônimo(s):
Parafuso de união de aperto com a mão PEEK Upchurch
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
furo
0.020 in.
conector
10-32 thread
Descrição geral
As conexões em T de PEEK devem ser operadas a 4000 ψ (281 kg/cm2). Elas acompanham porcas e anilhas de aperto com a mão III.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
András Domokos et al.
International journal of pharmaceutics, 581, 119297-119297 (2020-04-04)
An end-to-end continuous pharmaceutical manufacturing process was developed for the production of conventional direct compressed tablets on a proof-of-concept level for the first time. The output reaction mixture of the flow synthesis of acetylsalicylic acid was crystallized continuously in a