Documentos Principais
569234-U
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC C18 Discovery®, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 2.1 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Use a coluna C18 Discovery® para qualquer método que especifique C18. A forma de pico, reprodutibilidade e estabilidade excepcionais significam que essa é a coluna ideal para todos os métodos de C18, desde os mais complicados até os de rotina.
Características e benefícios
  • Excelente reprodutibilidade
  • Forma de pico excepcional para analitos básicos e ácidos
  • Separações por LC-MS estáveis, com pouco vazamento
  • Separação de peptídeos e proteínas pequenas
  • Menor hidrofobicidade que muitas colunas C18 comparáveis, o que propicia uma análise mais rápida
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
Yuan-Qing Xia et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(12), 1831-1837 (2006-05-18)
A major challenge in selecting an appropriate stationary phase for diastereomeric separation is that it is difficult to predict which of the commercially available stationary phases could achieve the required liquid chromatographic (LC) separation. This work describes the selection and
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Satoru Sonoke et al.
Cancer research, 68(21), 8843-8851 (2008-11-01)
The pharmacokinetics and antitumor activity of pegylated small interfering RNA (siRNA)/cationic liposome complexes were studied after systemic administration to mice. We designed pegylated-lipid carriers for achieving increased plasma concentrations of RNA and hence improved accumulation of RNA in tumors by
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse