55062
Cap for Mobile Phase Reservoir System
GL 45 bottle cap, number of holes 3
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Upchurch Scientific, Inc A-620
conector
GL 45 bottle cap
Características e benefícios
Cap fits 1-liter or 2-liter reservoir system bottles. Cap insert has two holes for 1/8 in. tubing, one for luer taper
Informações legais
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)