Documentos Principais
55061
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 2 L
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
tamanho do frasco
2 L
Descrição geral
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)