About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PBT
tubo D.E.
1/8 in.
conector
GL 45
Categorias relacionadas
Descrição geral
For direct solvent delivery to HPLC instruments or simple pressure transfers. Each Delivery Cap includes 10 ft. of PFA tubing. Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
Informações legais
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)