Documentos Principais
55060-U
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 1 L
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
tamanho do frasco
1 L
Descrição geral
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido fórmico reagent grade, ≥95%
Sigma-Aldrich
F0507
Ácido fórmico