Documentos Principais
54005-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
Sinônimo(s):
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PE frit
polypropylene hardware
Nível de qualidade
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Matriz
magnesium silicate base material
Grupo ativo da matriz
Florisil phase
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)